Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
Click to view available options
Menge:
100 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
Beschreibung
OptiPRO™ SFM ist ein serumfreies Kulturmedium ohne tierische Bestandteile für das Wachstum verschiedener von Nieren abgeleiteten Zelllinien, einschließlich MDBK, MDCK, PK-15 und VERO, für die Produktion von Viren oder rekombinanten Proteinen. Außerdem können mit OptiPRO™ SFM weitere Zelllinien, wie Hela, BHK-21 und COS-7, erfolgreich kultiviert werden. Vorteile von Gibco™ OptiPRO™ SFM:
Serumfreie Niedrigprotein-Formulierung ohne tierische Bestandteile
Direkte Anpassung für viele beliebte Zelllinien
Serum-freie, tierische, Protein-arme Formulierung
Gibco™ OptiPRO™ SFM ist mit einer sehr niedrigen Proteinkonzentration (< 10 μg/ml) formuliert. Dies ermöglicht eine einfachere Aufreinigung Ihres rekombinanten Proteins.
Direkte Anpassung für viele beliebte Zelllinien
Gibco™ OptiPRO™ SFM wurde für das Wachstum von Nierenzellinien wie MDCK, MDBK, VERO und PK-15 entwickelt. Darüber hinaus hat OptiPRO™ SFM erfolgreich andere Zelllinien wie Hela, BHK-21 und COS-7 entwickelt, sodass ein einziges Medium für mehrere Zelllinien geeignet ist.
Produktverwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren.
cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Zur Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette stellen wir Gibco™OptiPRO™ SFM in zwei separaten Einrichtungen in Grand Island, New York und Schottland, Großbritannien, her. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen, sind zertifiziert nach ISO 13485 und bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert.
Serum-freie, tierische, Protein-arme Formulierung
Gibco™ OptiPRO™ SFM ist mit einer sehr niedrigen Proteinkonzentration (< 10 μg/ml) formuliert. Dies ermöglicht eine einfachere Aufreinigung Ihres rekombinanten Proteins.
Direkte Anpassung für viele beliebte Zelllinien
Gibco™ OptiPRO™ SFM wurde für das Wachstum von Nierenzellinien wie MDCK, MDBK, VERO und PK-15 entwickelt. Darüber hinaus hat OptiPRO™ SFM erfolgreich andere Zelllinien wie Hela, BHK-21 und COS-7 entwickelt, sodass ein einziges Medium für mehrere Zelllinien geeignet ist.
Produktverwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren.
cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Zur Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette stellen wir Gibco™OptiPRO™ SFM in zwei separaten Einrichtungen in Grand Island, New York und Schottland, Großbritannien, her. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen, sind zertifiziert nach ISO 13485 und bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum |
| Konzentration | 1X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Serumfreies Medium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | Phenol Red |
| Ohne Additive | No Glutamine |
| Produktlinie | Gibco™ |
| Menge | 1.000 mL |
| Mehr anzeigen |