Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 374001
190.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10564985
  • 205.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
  • Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
  • Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
  • Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
  • Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
  • Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryobox-Teiler, 13 x 13 Raster
169 Nunc Kryobank 1 ml-Röhrchen
Kryobox-Teiler
Schwarz, Weiß
24
0,5 ml (Röhrchen), 1 ml (Röhrchen)
Polycarbonat
Kryobank
24
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184545 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number374001
Chargennummer184675 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number374001
Chargennummer184139 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374001
Chargennummer172209 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374001
Chargennummer183721 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374001
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem > Cryobox Trennwand, 13 x 13-Raster, 24/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.