Learn More
Gibco™ Anti-Clumping-Mittel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15234475
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15234475
Marke: Gibco™ 0010057DG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Anti-Clumping-Mittel
GIBCO™ konzentriertes flüssiges Anti-Clumping Agent reduziert Zellverklumpung und trägt damit zur Erreichung höherer Dichten lebensfähiger Zellen in Suspensionskulturen bei. Die chemisch definierte, schonende Formulierung von Anti-Clumping enthält keine Komponenten tierischen Ursprungs und keine Proteine, Enzyme, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
  • Reduzierte Zellverklumpung in Suspensionskultur
  • Höhere Dichte lebensfähiger Zellen
  • Frei von Stoffen tierischen Ursprungs und chemisch definierten Komponenten
  • Praktische, größere Verpackung jetzt erhältlich
  • Kundenspezifische Anpassung zur Konfiguration von Verpackung und Lieferung
    Einfache und schonende Zelldissoziation
    An Suspensionskulturen angepasste Zelllinien können zu einem adhärenteren oder aggregierten Verklumpungszustand zurückkehren. Anstelle aggressiver Enzyme, die oft in Zelldissoziationsprodukten enthalten sind, können Kulturbedingungen in diesem Fall durch das Hinzufügen eines schonenden, die Verklumpung und Anhaftung reduzierenden Reagenzes, erheblich verbessert werden. Anti-Clumping Agent ist eine einfache, schonende, konzentrierte Lösung, die bei Hinzufügen zu Kulturmedien (in der Regel wird eine Verdünnung zwischen 1:100 und 1:1000 titriert) Zellverklumpung deutlich reduzieren kann.
    Reduziertes Verklumpen, erhöhte Viabilität, verbesserte Proteinexpression
    Reduzierte Zellverklumpung durch die Verwendung von Antiklumpmitteln (siehe Abb. 1). Siehe auch die Daten zum Nachweis der verbesserten Dichte lebensfähiger Zellen (Abb. 2). Eine höhere Dichte von lebensfähiger Zellen trägt zur Stabilisierung der Kulturbedingungen, und damit zu besserer Proteinausbeute bei.
    Für die derzeitige Zelldissoziation empfehlen wir unsere TrypLE™ Produkte nichttierischen Ursprungs.
    Die Verwendung von Antiklumpmitteln nach der Transfektion
    Antiklumpmittel werden nicht für alle Suspensionszellkulturen empfohlen. Beim Erstellen einer Zelllinie durch Transfektion mit kationischen Lipiden kann Anti-Clumping Agent den Transfektionsprozess stören, so dass wir in diesem Fall empfehlen, Anti-Clumping Agent nach der Transfektion zu verwenden.
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs und mit chemisch definierten Komponenten
    Da Antiklumpmittel nur ohne Stoffe tierischen Ursprungs und mit chemisch definierten Komponenten hergestellt werden, können Sie sicher sein, dass die Risiken beim Hinzufügen von Fremdstoffen zu Ihrem Kultursystem minimal sind. Vermeidung mangelhaft definierter Zusätzen in Ihrem System kann zu stabileren Ergebnissen zwischen den einzelnen Chargen führen.
    Praktische und benutzerspezifische Verpackung
    Bisher waren Antiklumpmittel nur in 20 ml-Flaschen erhältlich. Jetzt sind sie in einer kostengünstigeren und bequemeren 100 ml-Flasche erhältlich. Für noch größere Verpackungen können Sie dieses Produkt individuell konfigurieren, indem Sie oben unter der Schaltfläche “In den Warenkorb” auf den Link “Dieses Produkt anpassen” klicken oder uns eine E-Mail an CustomMedia@lifetech.comsenden.
    Weitere Informationen und Support
    Weitere Informationen zur erfolgreichen Verwendung dieses Produkts finden Sie in den unten aufgeführten Handbüchern und Protokollen. Richten Sie unbeantwortete Fragen an unseren Technischen Support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern
Zelllinie CHO, Insektenzellen, 293 (HEK)
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Verhinderung von Verklumpung
Format Flasche(n)
pH 6 bis 8
Produktlinie Gibco
Menge 100 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs