Learn More
Gibco™ Poloxamer 188 nichtionisches Tensid (100x)
GREENER_CHOICE
Ein nichtionisches Tensid zur Steuerung der Scherkräfte in Suspensionskulturen
Marke:  Gibco™ 24040032
Artikelnummer. 11590616
  • 51.25 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird verwendet, um die Schaumbildung in gerührten Kulturen zu reduzieren und die Zellhaftung an Glas zu reduzieren
  • Lieferung mit einer Konzentration von 10 % und wirksam bei einer Arbeitskonzentration von 0,1 %
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Zellkultur, klinische, klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Karyotypisierung, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15–30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Suspensions-Zellkultur
Tensid
Kein Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Gibco™
Raumtemperatur
Säugetierzellen
100 X
Flüssig
Steril gefiltert
Translationale Forschung, klinische Forschung
6 bis 8
100 mL
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2516173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24040032
Chargennummer2451994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24040032
Chargennummer2451996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24040032
Chargennummer2516159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24040032
Chargennummer2516167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number24040032
Name des Produkts
Gibco™ Poloxamer 188 nichtionisches Tensid (100x) > 100 ml