Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller)
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
Marke:  Invitrogen™ AM9786
104.00 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10092824
  • 156.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ RNaseZap™ Wischtücher entsprechen RNaseZap™ im praktischen Tücherformat. Einfach RNasen von den Oberflächen wischen und mit RNase-freiem Wasser spülen. Die Lieferung umfasst 100 Tücher (Pop-up Sheets) in einem Dispenser.
  • Praktisches Tücherformat
  • Entfernt restlos alle RNase-Kontaminationen von Oberflächen aus Glas und Kunststoff. Ideal geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettiergeräten und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
Wirkt sofort beim Auftragen; kein Erhitzen oder Autoklavieren nötig. Das beliebte Invitrogen™ RNaseZap™ gibt es jetzt als praktische Tücher. RNaseZap™ Wischtücher eliminieren RNase-Kontamination auf Arbeitsflächen, Pipettiergeräten und Geräten, die RNase-frei sein müssen. RNaseZap™ ist eine Formulierung aus drei gegen RNase aktiven Bestandteilen. Im Gegensatz zu anderen Produkten entfernt es auf effiziente Weise selbst hohe RNase-Kontaminationen. Nach gründlichem Spülen hinterlässt RNaseZap™ keine Rückstände, die enzymatischen Reaktionen entgegen wirken. Hinweis: Die Komponenten sind separat verpackt. Die Tücher und RNaseZap™ Lösung befinden sich vor dem ersten Gebrauch im Pop-Up-Dispenser.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
Bei Raumtemperatur lagern.
100 Blatt
Ambion™, ElectroZap
Aufstellbarer Spender, 100 Wischtücher
Raumtemperatur
RNase-Kontrollreagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2788129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9786
Chargennummer2828529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9786
Chargennummer2901398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9786
Chargennummer2919973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9786
Chargennummer2947603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9786
Name des Produkts
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller) > Aufstellbarer Spender, 100 Wischtücher