Learn More
Invitrogen™ RNase AWAY™ Dekontaminierungsreagenz
Gebrauchsfertige Lösung zur Vermeidung von RNase- und DNA-Kontamination durch Laborartikel
Marke:  Invitrogen™ 10328011
58.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10594063
  • 87.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertige Lösung zur Vermeidung von RNase- und DNA-Kontamination durch Laborartikel
  • Gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche von Glas- oder Kunststoffartikeln auftragen und anschließend mit destilliertem Wasser abspülen
  • Unerwünschte RNase- und DNA-Kontamination wird vermieden
  • Nicht abrasiv, nicht karzinogen und nicht biologisch korrosiv
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, allgemeine RNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, One-Step RT-PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Gesamt-RNA aus FFPE-Proben, Gesamt-RNA aus flüssigen Proben (z. B. Serum, Virus), Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe, Transkriptom-RNA-Isolierung, zweistufige RT-PCR, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Raumtemperatur
RNase-Kontrollreagenz
RNA-Extraktion
Bei Raumtemperatur lagern.
250 mL
RNase Away™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer20530716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10328011
Chargennummer21020610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10328011
Chargennummer21020613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10328011
Chargennummer20420828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10328011
Chargennummer21020611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10328011
Name des Produkts
Invitrogen™ RNase AWAY™ Dekontaminierungsreagenz > 250 ml