Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller)
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
156.00 € - 360.00 €
Spezifikation
Format | Wischtücher |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Reagenztyp | RNase-Kontrollreagenz |
Produktlinie | Ambion™, ElectroZap™ |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10092824
|
Invitrogen™
AM9786 |
Aufstellbarer Spender, 100 Wischtücher | 100 Blatt |
156.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10504625
|
Invitrogen™
AM9788 |
Nachfüller, 3 x 100 Tücher auf Rollen | 300 Blatt |
360.00 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Invitrogen™ RNaseZap™ Wischtücher entsprechen RNaseZap™ im praktischen Tücherformat. Einfach RNasen von den Oberflächen wischen und mit RNase-freiem Wasser spülen. Die Lieferung umfasst 100 Tücher (Pop-up Sheets) in einem Dispenser.- Praktisches Tücherformat
- Entfernt restlos alle RNase-Kontaminationen von Oberflächen aus Glas und Kunststoff. Ideal geeignet für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettiergeräten und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Wischtücher | |
Raumtemperatur | |
Ambion™, ElectroZap™ |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
RNase-Kontrollreagenz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNaseZap™ RNase Dekontaminationstücher (Nachfüller)