Learn More
Invitrogen™ DNAZap™ PCR DNA-Abbaulösungen
Kann sofort größere Mengen verunreinigender DNA und RNA von Oberflächen beseitigen
Marke: Invitrogen™ AM9890
121.33 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
DNAZap™ Solutions sind zwei Lösungen, die bei alleiniger Verwendung ungefährlich sind, bei Mischung jedoch zu einem potenten Nukleinsäure abbauenden Reagenz werden. Diese Mischung kann sofort größere Mengen verunreinigender DNA und RNA von Oberflächen beseitigen. Funktionen von DNAZap™ Solutions:- Vollständige Beseitigung verunreinigender DNA und RNA auf Ebene der PCR-Empfindlichkeit
- Wirken beim Auftragen
- Bauen im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt, die nur als Detergens wirken, Nukleinsäure ab
- Ideal für die Reinigung von PCR-Röhrchen, Oberflächen von PCR-Geräten, Pipettierhilfen, Labortischen, Laborgeräten und Mikrozentrifugenröhrchen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
DNA-Dekontaminationsreagenz |
DNAZap™ Lösung 1 und DNAZap™ Lösung 2 sollten bei 2 bis 8 °C gelagert werden. | |
250 mL | |
Ambion™, DNAZap™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- DNAZAP 2 X 250ML EA bottle
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulphatepentahydrate, 2-methoxyethanol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
0Stunden
17Minuten
54Sekunden
35Neues Angebot Jetzt sparen