Learn More
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Taschenprüfgeräte und Ersatzsensoren
Flexible pH-Tests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite Spear Taschenprüfgeräten mit austauschbaren Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Landwirtschaft und mehr!
Marke: Thermo Scientific™ ELITEPHSPEAR
134.64 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Modell Elite pH Spear, um den pH-Wert mit einem speerförmigen Sensordesign für Ihre Anwendung zu messen. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- pH-Messung
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 250 Stunden Akkulaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
±0,02 | |
250 h(Mittelwert) | |
pH | |
CE, FCC | |
Grafische Punktmatrix | |
pH | |
pH 0.01 | |
Elite Spear pH-Prüfgerät mit Batterien und Trageschlaufe | |
Stabilitätssymbol auf dem Display | |
Ja mit manueller Temperatureingabe | |
32,0 bis 140,0 °F | |
1 Jahr für Prüfgerät | |
163 g (einschließlich Akku) |
Ja | |
4 x AAA-Alkaline | |
1 bis 3 | |
Elite Spear pH-Taschenprüfgerät zur pH-Messung | |
IP 67 | |
-1.00 bis 15.00 | |
0,0 °C° bis 60,0 °C° | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Manueller Input | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
280 x 45 x 36 mm |