Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Prestained Protein MW Marker
Eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Marke:  Thermo Scientific™ 26612X4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17166098
  • 248.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker ist eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – acht Proteine im Bereich von 20 bis 120 kDa
  • Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
  • Vorgefärbt – zur direkten Betrachtung während der Elektrophorese
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Mit Farbstoff gefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1,5 mmol NaN3 und 33 % Glycerin; Komponentenproteine: Beta-Galactosidase (120 kDa), Rinderserumalbumin (85 kDa), Ovalbumin (50 kDa), Carboanhydrase (35 kDA), Beta-Lactoglobulin (25 kDa), Lysozym (20 kDa)
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerungspuffer: 62,5 mM Tris · H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (Gew.-%) SDS, 1 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % (Vol.-%) Glycerin.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.
6
Ja
1 Farbe: Blau
Pierce™
SDS-PAGE
Kolorimetrisch
Protein-MW-Marker
20 bis 120 kDa
120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
8 x 250 µl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Prestained Protein MW Marker > 8 x 250 μl