Learn More
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss
Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Medienlaborflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss sind mit chemisch beständiger PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring versehen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Geeignet für die Heißluft-Sterilisation bis 180 °C gemäß ISO 4796.
Marke: Pyrex 1516/04RED
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
- Flaschen komplett mit thermoplastischem Polyesterdeckel, PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring
- Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
- Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Korrosion
- Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung
- Entspricht ISO 4796
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Thermoplastisches Polyester | |
56 mm |
Hochtemperaturkappe und Ausgießring | |
ISO 4796 | |
100 mm | |
45 mm | |
Kappe |
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss > Fassungsvermögen:100 ml; Maße:56 x 100 mm (Durchm. x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur