Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass das Beschichtungspolymer während der Herstellung nicht in das Futter eindringt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Durchdringens von Chemikalien auf die Haut deutlich verringert wird.
Marke:  Ansell™ 58530B090
54.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12465000
  • 78.40 € / 6 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schutzhandschuhe für Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Mit der revolutionären Ansell Grip Technology™ können Benutzer nasse oder ölige Objekte mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle handhaben
  • Die einzigartige Kombination aus flüssigkeitsdichter chemischer Beständigkeit und Griffigkeit, kombiniert mit Flexibilität und Fingerfertigkeit, ist die perfekte Wahl bei der Arbeit mit Chemikalien.
  • Zuverlässiger Chemikalienschutz für mehr Sicherheit für den Anwender
  • Die patentierte Ansell Grip Technologie™ sorgt dafür, dass die Polymerbeschichtung während der Herstellung nicht in das Futter eindringt
  • Daher ist die Beschichtung konsistent und solide und reduziert die Wahrscheinlichkeit für chemische Lecks auf der Haut erheblich
  • AlphaTec™ Modelle mit weißem Nylonfutter werden für Anwendungen in Innenräumen empfohlen, während schwarzes Acrylfutter für Außenanwendungen empfohlen wird
Anwendungen:
  • Versiegelung auftragen, nacharbeiten
  • Karosserielackierung inklusive Oberflächeninspektion
  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Handhabung von Werkzeugen für Anwendungs- und Reinigungszwecke
  • Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
  • Metallbearbeitung und Montagearbeiten
  • Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
  • Lackierung
  • Lackier- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
  • Lagerung von Rohstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR 177-2600
Nitril
13 mil
Stulpe
30.5 cm
Schwarz, Rot
9
Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten
12 in.
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt > 12 In. (30.5 cm) lang; Größe: 9