Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2X-Large
Beschreibung
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
- Die niedrigere akzeptable Pinhole-Rate (@@@0.65@@@ AQL) und die verlängerte Stulpe sorgen für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Substanzen
- Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
SIZE CHART
- XS – 5.5 to 6
- S – 6.5 to 7
- M – 7.5 to 8
- L – 6.5 to 9
- XL – 9.5 to 10
- 2XL – 10.5 to 11
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III |
Farbe | Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril, Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Einweghandschuhe |
Größe | M |
Dicke (metrisch) | 0,198mm |
Fingerhandschuh | Texturiert |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Ansell - Microflex 93-260 Gloves
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur