Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
GREENER_CHOICE
Ermöglicht dem Anwender die Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Griffkraft und mehr Kontrolle. Die patentierte Ansell Grip Technology™ sorgt dafür, dass das Beschichtungspolymer während der Herstellung nicht in das Futter eindringt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Durchdringens von Chemikalien auf die Haut deutlich verringert wird.
78.20 € - 78.40 €
Spezifikation
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12659731
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
58530B110
11
78.20 €
6 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12649731
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
58530B100
10
78.20 €
6 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12679731
Unterlagen ansehen
Ansell™
58530B080
8
78.40 €
6 Paare
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12669731
Unterlagen ansehen
Ansell™
58530B070
7
78.20 €
6 Paare
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12465000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
58530B090
9
78.40 €
6 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
  • Für Innenanwendungen
  • Einlage aus Nylon
  • Stulpe
  • Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
Spezifikation
Spezifikation
Stulpe
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt