Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17303833 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Bernsteinfarbiges hydrolytisches Glas (Klasse I)
Braunglas
Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Klarglas
Polypropylen
Septum:
Blaues Silikon/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, blau/PTFE, transparent; vorgeschlitzt
Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, rot
Silikon, weiß/PTFE, rot; verklebt
Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt
Silikon/Polyamid
Farbe (Dichtung):
Blau
Blau/klar
Red/Ivory
Rot/Weiß
Weiß/Blau
Weiß/Rot
Fläschchentyp:
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
Fläschchen mit Kurzgewinde
Fläschchen mit Schraubgewinde
SureStart-Fläschchen mit Schraubgewinde
SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 2
SureStop-Fläschchen mit Schraubgewinde (zusammengebaut)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17303833
Marke: Thermo Scientific™ 6AK92W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen verschiedener Härtegrade enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) Weiß/Rot
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Silikon, weiß/PTFE, rot
Enthält 100 Fläschchen und Verschlusskappen
Größe (metrisch) Öffnung 9 mm
Härte 55 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2
Höhe (metrisch) 32 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Spezifikationszertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Fläschchentyp 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2