Learn More
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Bietet höhere Festigkeit und überlegene chemische Beständigkeit. Die roten Nitril-Eintauchhandschuhe Ansell Edmont™ Solvex™ der Serie 37-900 setzen neue Maßstäbe für die mechanische Leistung mit unübertroffener Abrieb- und Durchstichfestigkeit – fast doppelt so viel wie das aktuelle führende Nitril.
Marke:  Ansell™ 37900090BP
75.53 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11761583
  • 110.00 € / 12 Paare
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Übertrifft alle bestehenden Nitrile in Permeationstests
  • Jeder Handschuh wird einzeln einem Luftdrucktest unterzogen
  • Jeder Handschuh wird auf Undichtheit getestet
  • ISO 9001-zertifiziert
  • Überlegene Sicherheitsstandards für die Handhabung von hochgefährlichen Chemikalien
  • Ideal für Öl- und Kraftstoffraffination, Laboranalysen, Reinigungs- und Druckbranche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001, KATEGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Rot
Ja
Hochwertige Handschuhe
Gerader Aufschlag
Gerade
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
380 mm
PSA-Kategorie III
Ja
Nitril
9
0,42 mm
12/Pckg.
37-900
Name des Produkts
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot > Größe: 9