Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 15247049
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15247049
M
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Artikelnummer. 15247049
Marke: Microflex 93853080
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie die bis zu 3-fache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Latex oder Vinyl. Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko bieten auch Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten.
  • Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
  • Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
  • Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
  • Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
  • Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
  • Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Güte Medizin
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe M
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Erweitertet gesickt
Modell 93-853
Verpackungsart Spenderbox
Durchstechfestigkeit 0.65 AQL
Menge 50/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 30 MPa
Länge (metrisch) 29.46 cm
Breite (metrisch) 98 mm
Name des Produkts
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >