Learn More
Ansell Sol-Knit™ Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Geschwungene, vorgebogene Finger und Flügeldaumen verringern die Ermüdung der Hände und sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort
- Für optimalen Komfort durch die natürliche Form. Gut geeignet für den Einsatz bei langwierigen Arbeiten
- Die hervorragende Fingerfertigkeit und die hohe Nass- und Trockenhaftung tragen zur Sicherheit des Trägers und letztendlich zur Gesamtproduktivität bei
- Lebensmittelzugelassen
Anwendungen:
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Reparatur und Wartung von Geräten
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Chlorinated | Nein |
Farbe | Grün |
Material | Nitril |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidung | Gefüttert |
Modell | 39-122 9 217801 |
Serie | AlphaTec™ 39-122 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Sol-Knit™ Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur