Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE Artikelnummer.: 10289590
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
Artikelnummer. 10289590
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10289590
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400410250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose medium-low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Schmelzpunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farbe Cremefarben bis weiß
Menge 25 g
Elektroendosmose (EEO) 0.05 to 0.13
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gelstärke >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Güte Elektrophorese
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE >