Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, ≥99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Acrylamid ist eine organische Amidverbindung, die hauptsächlich als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamid verwendet wird
• Acrylamid wird in Lebensmitteln gebildet, die Kohlenhydrate enthalten, hauptsächlich wenn diese Lebensmittel gebraten, gegrillt oder gebacken werden.
Anwendungen
• In Laborexperimenten ist Acrylamid als Zwischenprodukt an chemischen Reaktionen bei der Herstellung von N-Methylacrylamid- und N-Butoxyacrylamid-Verbindungen beteiligt
• Für den molekularen Einsatz kann diese Verbindung als Träger verwendet werden und ist an der Ausfällung geringfügiger DNA-Mengen beteiligt
• In molekularen Experimenten wird es in der Gelelektrophorese, einschließlich Western-Blot und SDS-PAGE, verwendet, um Proteine und Makromoleküle auf Grundlage ihrer Größe und Ladung zu trennen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrylamid |
Namenshinweis | 99+% |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Acrylsäure | 0.002% max. |
Siedepunkt | 125.0°C (25.0 mmHg) |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 82.0°C to 86.0°C |
Leitfähigkeit | 5 umhos (40% max. aqueous solution) |
Dichte | 1.1220g/mL |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0368687 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 164850025,164851000,164855000 |
A0452720 | Analysenzertifikat | 03/05/2023 | 164850025,164851000,164855000 |
A0396077 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 164850025,164851000,164855000 |
A0396075 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 164850025,164851000,164855000 |
A0396076 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 164850025,164851000,164855000 |
Sicherheit und Handhabung
- Acrylamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide