Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, ≥99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese Artikelnummer.: 11349686
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, ≥99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese
Artikelnummer. 11349686
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11349686
Marke: Thermo Scientific Chemicals 164850025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Acrylamid (CAS Nr. 79-06-1) ist eine organische Amidverbindung, die als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamiden verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Acrylamid ist eine organische Amidverbindung, die hauptsächlich als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamid verwendet wird
• Acrylamid wird in Lebensmitteln gebildet, die Kohlenhydrate enthalten, hauptsächlich wenn diese Lebensmittel gebraten, gegrillt oder gebacken werden.
Anwendungen
• In Laborexperimenten ist Acrylamid als Zwischenprodukt an chemischen Reaktionen bei der Herstellung von N-Methylacrylamid- und N-Butoxyacrylamid-Verbindungen beteiligt
• Für den molekularen Einsatz kann diese Verbindung als Träger verwendet werden und ist an der Ausfällung geringfügiger DNA-Mengen beteiligt
• In molekularen Experimenten wird es in der Gelelektrophorese, einschließlich Western-Blot und SDS-PAGE, verwendet, um Proteine und Makromoleküle auf Grundlage ihrer Größe und Ladung zu trennen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Namenshinweis 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Acrylsäure 0.002% max.
Siedepunkt 125.0°C (25.0 mmHg)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82.0°C to 86.0°C
Leitfähigkeit 5 umhos (40% max. aqueous solution)
Dichte 1.1220g/mL
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C)
Menge 2.5 kg
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Merck Index 15, 120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, ≥99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.