Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke:  Labcon™ 3094-345-006-9
223.19 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16634022
  • 238.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Die Röhrchen sind autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Naturfarben
Ja
50/Packung
Steril
Autoklavierbar
Flach
Ja
29 mm
Freistehend mit Verschluss in Stopfenform
Polyethylen
50 ml
Polypropylenharz
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
PerformR™
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Steckverschlusskappen
115 mm
5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Verschlussart: Steckverschlusskappen; Graduierungen: 5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten; Sterilität: Steril; Typ: Freistehendes Röhrchen; Menge: 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton