Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
Marke:  Labcon™ 3095-345-006-9
229.09 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16654022
  • 290.16 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Die Röhrchen sind autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes > Zentrifugenröhrchen; Verschlussart: Flache Kappen; Graduierungen: 5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten; Sterilität: Steril; Typ: Freistehendes Röhrchen; Menge: 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton