Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0712
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15747496
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Überblick
  • Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
  • Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
  • Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 2 x 1,25 ml 10x DreamTaq Green-Puffer (einschließlich 20 mM MgCl2)
Bei -20 °C lagern.
DreamTaq DNA-Polymerase
500 E (5 E/μl)
5 U/μL
Nein
Separate Komponenten
Niedrig
Standard
Standard-PCR
1 X
3'-A
Green
Dokumentation
Flyers
Reference Materials
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2801016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0712
Chargennummer2803694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0712
Chargennummer2801000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0712
Chargennummer2840104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0712
Chargennummer2863442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0712
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl) > 5 U/ul; 500 U