Learn More
Invitrogen™ 20X Bolt™ MOPS SDS-Laufpuffer
Artikelnummer. 13226499
Click to view available options
Menge:
500 ml
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13226499
Marke: Invitrogen™ B0001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Bestellinformation
Die Haltbarkeit beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laufpuffer
Konzentration 20X
Zur Verwendung mit (Geräte) Bolt
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Bolt
Menge 500 ml