Learn More
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower
Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates. Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water, even when there is no mains water supply.
Marke:  Hughes HSHJ14K1SS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17762348
  • 13990.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Isolierte Notfalldusche mit Tank und Augen-/Gesichtsspüleinheit für den Einsatz in nicht gefährlichen heißen Klimazonen
  • Ummantelte und isolierte Modelle halten eine konstante Temperatur aufrecht
  • Geeignet für den Einsatz bei ungenügendem Wasserdruck
  • Seitlich angebrachte Augen-/Gesichtsspüleinheit
  • Erfüllt und übertrifft ANSI-Standards, indem sie mehr als 15 Minuten lang lauwarmes Wasser bei einem garantierten Durchfluss von 76 Litern pro Minute liefert, selbst wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist
Spezifikation
Spezifikation
1.500 l
Edelstahl
Tankdusche
Name des Produkts
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower > Tankdusche; Kapazität: 1.500 l