Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step human-gekoppeltes IVT-Kit - DNA
Artikelnummer. p-7184559 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
Kit für 40 Reaktionen
Kit für 8 Reaktionen
Packungsgröße:
40 Reaktionen
8 Reaktionen
Artikelnummer. 12116510
Marke: Thermo Scientific™ 88881
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese zellfreien Kits ermöglichen die schnelle Expression funktionaler Proteine in voller Länge von mRNA oder Plasmid-Templates mit Ausbeuten bis zu 100 μg/ml pro Reaktion.
Die Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kits ermöglichen die Translation und post-transkriptionale Modifikation von Proteinen voller Länge von mRNA- oder Plasmid-Templates mit Ausbeuten von bis zu 100 μg/ml pro Reaktion.
Die humanen IVT-Kits sind einzigartige Expressionssysteme auf Basis von HeLa-Zelllysaten für die In-vitro-Translation oder gekoppelte Transkriptions-/Translationsreaktionen. Die Proteinexpression wird in einer einzigen 90-minütigen Reaktion durchgeführt, die in Kombination mit dem optimierten pT7CFE1-Expressionsvektor auf bis zu 6 Stunden verlängert werden kann und eine kontinuierliche Proteinproduktion von bis zu 100 μg/ml ermöglicht. Die humanen IVT-Kits können funktionelle Enzyme, Phosphoproteine, Glykoproteine und Membranproteine zur sofortigen Verwendung bei der Untersuchung von Proteininteraktionen, der Durchführung schneller Mutationsanalysen und der Aktivitätsmessung exprimieren.
Leistungsmerkmale:
Funktional – Verwendet die humane Translationsmaschinerie zur Expression aktiver Proteine
  • Praktisch – Transkription und Translation in nur einem Schritt
  • Hochleistungsfähig – Höhere Ausbeuten im Vergleich zur In-vitro-Translation von Kaninchen-Retikulozyten
  • Zuverlässig– Expression von Proteinen, die in Kaninchen-Retikulozytensystemen versagen
Besser als herkömmliche Methoden:
  • Zellfreie HeLa-Extrakte können Proteine mit posttranslationalen Modifikationen exprimieren
  • Die präzise Translation liefert Proteine in voller Länge, die mit Downstream-Prozessen kompatibel sind
  • Die Proteintranslation wird mit dem EMCV-IRES-Element und anderen mRNA-stabilisierenden Elementen optimiert
Im Lieferumfang enthalten:
Vollständige Kits enthalten HeLa-Zelllysat, akzessorische Proteine, Reaktionsgemisch, Nuklease-freies Wasser, Expressionsvektor und einen GFP-positiven Kontrollvektor
Erfordert:
30 °C im Inkubator oder im Wasserbad
Empfohlen für:
Proteinexpression zur Messung der Enzymaktivität; Durchführung von Mutationsanalysen; Proteinexpression zur Verwendung in Gel-Mobilitäts-Shift-Assays; Durchführung von Co-Immunpräzipitationen; Expression zytotoxischer Proteine; Kennzeichnung unnatürlicher Aminosäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ 1-stufiges human-gekoppeltes IVT-Kit
Ausreichend für 8 Reaktionen von jeweils 25 µl
Menge Kit für 8 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 8 Reaktionen von je 25 µl• HeLa-Lysat, 110 µl
• Akzessorische Proteine, 25 µl
• Reaktionsgemisch, 40 
µl
• Positive DNA-Kontrolle: pCFE-GFP, 10 µg
• pT7CFE1-CHis, 10 µg
• Nukleasefreies Wasser, 1,5 ml
Nach Erhalt Kit bei -80 °C aufbewahren. Das Produkt wird auf Trockeneis versendet.
Expressionssystem Zellfrei
Exprimierter Protein-Typ Membranprotein
Produktlinie 1-Step