Learn More
Invitrogen™ Humanes TRIM71 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRIM71 Synthetisches Peptid, PEP-1125, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem TRIM71 überein. PEP-1125 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21011 verwendet werden.
Spezifikation
131405 | |
gereinigt | |
Humanes TRIM71 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q2Q1W2 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TRIM71 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes TRIM71 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur