Learn More
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini
Stabiles und auslaufsicheres System für bis zu vier Gele.
Marke:  Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75CBS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15156624
  • 877.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spritzguss-Konstruktion
  • Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
  • Niedrige Puffervolumen
Spezifikation
Spezifikation
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System
100 X 100-mm-Blotting-Modul, Gießer und externer Ständer, vier gekerbte/flache Platten mit 0.75-mm-Abstandshalter, vier Platten, vier  12 -Well-Kämme (0.75 mm), vier Kassetten, acht Pads
4
250 bis 1.200 ml
75 x 80 mm
Spritzguss
Kämme mit 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
190 x 130 x 150 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Meet the Family
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini >