Learn More
3M™ Versaflo™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung
Der 3M™ EPDM Luftschlauch für hohe Beanspruchung BT-54 ist ein Luftschlauch mit fester Länge zur Kombination der Vollmasken FM3 und FM4 mit den 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen TR-600 und TR-800.
Marke:  3M™ 7100218783
160.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17839306
  • 241.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der 3M™ Luftschlauch BT-54 verbindet die 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme TR-600 und TR-800 mit den Atemschutz-Vollmasken mit DIN40-Gewinde FM3 Promask und FM4 Vision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
Reusable
Breathing Tubes
Tight Fitting
Vinyl
Standard
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Versaflo™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung > Breathing Tube