Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke:  Kautex™ 2000070545
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10400791
Beschreibung
Beschreibung
  • Rund, robust und einfach zu reinigen
  • Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
  • Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
  • Verpacken
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Postversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1500 ml
67 mm
Polyethylen hoher Dichte
0,06 kg
Naturfarben
Weit
173 mm
114 mm
Naturfarben
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung
48 Karton
Schwarz
Nein
Rund
Weithalsbehälter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 1500mL