Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx SuperMix
Hochpräzise Amplifikation von DNA-Fragmenten mit hoher Spezifität
Marke:  Invitrogen™ 12344040
Artikelnummer. 10043322
  • 706.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: AccuPrime Pfx-SuperMix wird in 1,1X Konzentration geliefert, damit etwa 10 % des endgültigen Reaktionsvolumens für die Zugabe von Primer- und Template-Lösungen vorhanden sind. Die Reagenzien sind ausreichend für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl (4 x 1,125 ml). Komponenten von AccuPrime Pfx SuperMix: 22 E/ml Thermococcus-Spezies KOD thermostabile Polymerase mit Anti-KOD-Antikörpern, 66 mM Tris-SO4 (pH 8,4), 30,8 mM (NH4)2SO4, 11 mM KCl, 1,1 mm MgSO4, 330 μM dNTPs, AccuPrime Proteine, Stabilisatoren.
Benötigt : Template und Primer
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen AccuPrime Pfx SuperMix provides reagents for high-fidelity, high-specificity amplification of DNA fragments. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading activity. This ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs is designed for efficient PCR amplification.
AccuPrime Pfx-SuperMix ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert.
  • Genauigkeit mehr als > 26 Mal so hoch wie bei Taq DNA-Polymerase
  • Amplifikation von Fragmenten bis zu 12 kb
  • Minimieren der PCR-Optimierung
  • Synthese von PCR-Produkten mit glatten Enden
  • Integrierter Heißstart
Verwenden von AccuPrime Pfx-SuperMix
AccuPrime Pfx-SuperMix gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Spezifität bei der Amplifikation von DNA-Fragmenten für Anwendungen wie Klonierung und Mutagenese. Die hohe Genauigkeit wird erzielt durch ein proprietäres Enzympräparat, das rekombinante DNA-Polymerase der Bakterienart Thermococcus KOD mit Korrekturfunktion (Proofreading-Aktivität) enthält. Thermostabile AccuPrime-Proteine verbessern in jedem Zyklus die Primer-Template-Hybridisierung und steigern so Spezifität und Ausbeute.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 4× 1,125 ml AccuPrime Pfx SuperMix
Lagerung in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -20 °C.
Niedrig
Standard
Nass- oder Trockeneis
1.1X
Integrierter Heißstart
Stumpf
15 kb oder weniger
Primer-Sonde
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase
200 rxns
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
26X
200 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2463621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12344040
Chargennummer2475085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12344040
Chargennummer2475085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12344040
Chargennummer2475339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12344040
Chargennummer2550420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12344040
Name des Produkts
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx SuperMix > 200 Reaktionen