Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke: Kautex™ 2000070544
Beschreibung
- Rund, robust und einfach zu reinigen
- Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
- Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
- Verpacken
- Dispensieren
- Probenversand
- Postversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
1000 ml | |
67 mm | |
Polyethylen hoher Dichte | |
0,05 kg | |
Nein | |
Rund | |
Weithalsbehälter |
Naturfarben | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung | |
75 Karton | |
Naturfarben | |
Weit | |
153 mm | |
100 mm |
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur