Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke: Kautex™ 2000070545
Beschreibung
- Rund, robust und einfach zu reinigen
- Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
- Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
- Verpacken
- Dispensieren
- Probenversand
- Postversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
1500 ml | |
67 mm | |
Polyethylen hoher Dichte | |
0,06 kg | |
Naturfarben | |
Weit | |
173 mm | |
114 mm |
Naturfarben | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung | |
48 Karton | |
Schwarz | |
Nein | |
Rund | |
Weithalsbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 1500mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur