Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen
Ideal for general laboratory use, including gravimetric analysis, sintering, quantitative analysis and heat treating.
Marke:  Thermo Scientific™ F48010-33
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10509722
  • 3678.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz, einschließlich gravimetrischer Analyse, Sintern, quantitativer Analyse und Wärmebehandlung.
  • Erreicht eine maximaleTemperatur von 1200 °C
  • Die eingebaute Entlüftungsöffnung entfernt unerwünschte Verunreinigungen und Feuchtigkeit, um die Lebensdauer der Heizelemente und des Ofens zu verlängern
  • Ideal für Veraschungszwecke • Der Sicherheitsschalter an der Tür biete zusätzlichen Schutz und unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
  • Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
  • Zwei offene Heizelemente an den Kammerseiten sorgen für ein schnelles Aufheizen mit minimalem Temperaturgefälle. Eine thermoeffiziente Keramikdämmung umgibt die Kammer für maximale Energieeffizienz
  • Anschluss mit einem Durchm. von 0,312 in. zur Überwachung der Kammertemperatur mit einer unabhängigen Messeinrichtung an der Rückseite der Kammer 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A1
100 °C bis 1200 °C
25 x 18 x 13 cm (10 x 7 x 5 in.)
240 V, 50/60 Hz
6,5 A
5 l
EU-Stecker: CEE 7/7
50 x 34 x 19 cm (19,5 x 13,3 x 19 in.)
1560 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen > 5L