Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke:  Kautex™ 2000070541
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490781
  • 3.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rund, robust und einfach zu reinigen
  • Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
  • Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
  • Verpacken
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Postversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
41 mm
Polyethylen hoher Dichte
0,02 kg
Nein
Rund
Weithalsbehälter
Naturfarben
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung
298/Karton
Naturfarben
Weit
98 mm
65 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Kapazität:250 ml