Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
Marke: 3M™ 7000061673
40.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sehr vielseitiges und wiederverwendbares Tuch
- Entwickelt, um Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Feuchtigkeit von einer Vielzahl von Oberflächen gleichzeitig aufzufangen und zu entfernen
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischtüchern dringen die bandähnlichen Fasern tief in Oberflächenunregelmäßigkeiten ein, in denen sich Schmutz, Fett und Mikroorganismen verbergen
- Maschinenwaschbar bis 90 °C.
- Beständig bei bis zu 300 Waschzyklen
Spezifikation
Reinigungstuch | |
400 mm | |
Grün | |
Reinigung von allgemeinen Oberflächen | |
Maschinenwaschbar |
400 mm | |
Mikrofaser | |
400 x 400 mm | |
100/Packung |