missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14

Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms

Marke:  3M™ 7000061421

211.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17118610

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sehr vielseitiges und wiederverwendbares Tuch
  • Entwickelt, um Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Feuchtigkeit von einer Vielzahl von Oberflächen gleichzeitig aufzufangen und zu entfernen
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischtüchern dringen die bandähnlichen Fasern tief in Oberflächenunregelmäßigkeiten ein, in denen sich Schmutz, Fett und Mikroorganismen verbergen
  • Maschinenwaschbar bis 90 °C.
  • Beständig bei bis zu 300 Waschzyklen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Reinigungstuch
400 mm
Grün
Reinigung von allgemeinen Oberflächen
Maschinenwaschbar
400 mm
Mikrofaser
400 x 400 mm
10/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14 > Grün, 10

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt