Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Wischtücher für schwierige Aufgaben
GREENER_CHOICE
Für eine leistungsstarke Reinigung im Labor. Kimberly-Clark™ KIMTECH Science™ Wischtücher für sensible Anwendungen eignen sich für Laborumgebungen der ISO-Klasse 4 oder höher.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7558
77.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15402680
  • 157.00 € / 15 Packungen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal zur Reinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen
  • Mit mehrlagiger Saugfähigkeit und geringem Flusengehalt für komplexes Abstauben
  • Hygiene und kontrollierter Zugriff durch die Abgabe aus einer POP-UP-Box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Light-duty Industrial Wiper
40 cm
24 cm
Ja
15 x 200 Blatt
Non-sterile
9.448 in.
9.448 in
Paper
20.5 x 20 cm
Multi Ply
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Wischtücher für schwierige Aufgaben > Dimensions (L x W): 20.5 x 20 cm