missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
Marke: 3M™ 7000061670
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr vielseitiges und wiederverwendbares Tuch
- Entwickelt, um Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Feuchtigkeit von einer Vielzahl von Oberflächen gleichzeitig aufzufangen und zu entfernen
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischtüchern dringen die bandähnlichen Fasern tief in Oberflächenunregelmäßigkeiten ein, in denen sich Schmutz, Fett und Mikroorganismen verbergen
- Maschinenwaschbar bis 90 °C.
- Beständig bei bis zu 300 Waschzyklen

Spezifikation
Wischtücher | |
400 mm | |
Blau | |
Reinigung von allgemeinen Oberflächen | |
Maschinenwaschbar |
400 mm | |
Mikrofaser | |
400 x 400 mm | |
100/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14 > Blau, 100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur