Learn More
Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer
Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer, Länge: 5 Zoll, 132,2 mm, Breite Kopf: 0,78 in.,19,7 mm, Griffausführung: Polypropylen, Polyurethan, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
Marke: Texwipe™ STX712A
Beschreibung
- Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer
- Länge: 5 in., 132,2 mm
- Breite Kopf: 0,78 in., 19,7 mm
- Grifftyp: Polypropylen, Polyurethan
- Empfohlene Anwendungen: Sicherheit
Spezifikation
5,02 in. | |
127,5 mm | |
0,51 in. | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Polyurethan |
Tupfer | |
Polyurethan | |
13 mm | |
Vollständige thermische Bindung | |
Rechteckig |