Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Universalklemme, Klemmbacken mit Kork ausgelegt
Sichern Sie empfindliche Glaswaren im Labor mit der Usbeck Laborgeraete™ Universalklemme mit korkgepolsterten Backen. Der doppelseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht ein gleichmäßiges Aufspreizen der Klemmbacken zur Stabilisierung und zum Halten des Gleichgewichts.
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 2500
Artikelnummer. 10149830
  • 15.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Kapazität: 0–80 mm
  • Stange: 10 mm
  • Pulverbeschichtet
Spezifikation
Spezifikation
Universalklemme
Pulverbeschichtet
0 bis 80 mm
Mit Korkeinlage
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Universalklemme, Klemmbacken mit Kork ausgelegt >