Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS
Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 37528X3
Beschreibung
Thermo Scientific™ Blocker Casein Blockierpuffer sind gebrauchsfertige PBS-Lösungen aus gereinigtem Casein für Blockierungsschritte bei Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Features of Blocker Casein include:• Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
• Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
• Safe—stable, thimerosal-free formulation
Spezifikation
Blocker Casein in PBS, 3 x 1 L | |
3 x 1 L | |
Western Blot, ELISA | |
1X | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Blocker Casein | |
Flüssig | |
Blocker™ | |
PBS | |
Bei 4 °C lagern. |