Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS
Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 37528
163.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Blocker Casein Blockierpuffer sind gebrauchsfertige PBS-Lösungen aus gereinigtem Casein für Blockierungsschritte bei Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
- Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden
- Blocker Casein enthält 1 % (w/v) Casein, was der optimalen Konzentration für die meisten Anwendungen entspricht
Zusätzliche Funktionen:
- Aufgereinigtes Casein – Einzelprotein-Blockierpuffer bieten weniger Möglichkeiten für Kreuzreaktionen mit Assaykomponenten als Serum- oder Milchlösungen
- Anwenderfreundlich Die 1%ige Caseinlösung ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf weiter verdünnt werden
- Sicher – Stabile, thimerosal-freie Formulierung
Spezifikation
Blocker Casein in PBS | |
1 l | |
Western Blot, ELISA | |
1x | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Blocker Casein | |
Flüssig | |
Blocker™ | |
PBS | |
Bei 4 °C lagern. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL402175 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 37528_LITL18 PROMO,37528 |
AA403469 | Analysenzertifikat | 17/01/2025 | 37528_LITL18 PROMO,37528 |
ZL402175 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 37528_LITL18 PROMO,37528 |
ZL400565 | Analysenzertifikat | 27/12/2024 | 37528_LITL18 PROMO,37528 |
ZJ399383 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 37528_LITL18 PROMO,37528 |