Learn More
Fisherbrand™ Tragbare Waage
Tragbare Waage im schlanken, stapelbaren Design bietet grundlegende Wägefunktionen und eine konkurrenzfähige Leistung.
Marke: Fisherbrand™ 30467786
48.60 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung
- Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht stapelbare Aufbewahrung
- Eine vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten
Spezifikation
620 g | |
0,100000 g | |
3 AA-Batterien (LR6) | |
2.000 s | |
18 °C bis 25 °C | |
Gramm, Pfund, Unze, Feinunze, Pennyweight | |
5 in. | |
5,2 in. | |
0,9 lb. |
LCD | |
Wägen | |
FCS621 | |
64° bis 77° Grad Fahrenheit | |
2 Jahre | |
205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in.) | |
125 mm | |
132 mm | |
0,4 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen