Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ 600 Plus Schutzanzug mit Socken ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern.
Marke:  DuPont™ D13495744
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14851731
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit Haube, integrierten Socken und zusätzlichen knielangen Stulpen.
  • Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL.
  • Robust und dennoch leicht (< 250 g pro Kleidungsstück).
  • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske.
  • Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
HDPE
Ja
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Mit Kapuze
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Unsteril
Selbstklebende Kinnklappe
124 bis 132 cm
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, für medizinische Anwendungen und bei biologischer Gefährdung
3XL
Weiß, Blau
Elastisch
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Elastische Daumenschlaufen
80/Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze > Größe: 3 Extragroß
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.