Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12911355
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 12911355
Marke: DuPont™ D14663977
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
  • 3-teilige Kapuze für optimale Anpassung beim Drehen des Kopfes
  • Weiß, erhältlich in den Größen S bis XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material Tyvek Flashspun HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Gummizug im Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp Selbstverriegelnder Reißverschluss mit Abdeckleiste
Saumtyp Genäht
Zertifizierung/Konformität Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Handhabung, chemische Verarbeitung, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartung und Betrieb, automatische Spritzlackierung und viele andere.
Menge 100/Packung
Modell Classic Xpert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.