Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze
Artikelnummer. 11793063 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 11793063
Marke: DuPont™ D13398948
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ 600 Plus Schutzanzug mit Socken ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern.
  • Overall mit Haube, integrierten Socken und zusätzlichen knielangen Stulpen.
  • Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL.
  • Robust und dennoch leicht (< 250 g pro Kleidungsstück).
  • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske.
  • Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, für medizinische Anwendungen und bei biologischer Gefährdung
Höhe (metrisch) 174 bis 182 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.