Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ 600 Plus Schutzanzug mit Socken ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern.
13.50 € - 995.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11703073
|
DuPont™
D13398935 |
XL |
13.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12322259
|
DuPont™
D13398935 |
XL |
266.24 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11843510
|
DuPont™
D13398935 |
XL |
969.00 €
80 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11833520
|
DuPont™
D13495777 |
S |
969.00 €
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11773063
|
DuPont™
D13495777 |
S |
13.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12392249
|
DuPont™
D13495777 |
S |
248.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11843520
|
DuPont™
D13495765 |
M |
969.00 €
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12302259
|
DuPont™
D13495765 |
M |
257.92 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11793063
|
DuPont™
D13398948 |
L |
13.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12312259
|
DuPont™
D13398948 |
L |
266.24 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11833510
|
DuPont™
D13398948 |
L |
969.00 €
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11823520
|
DuPont™
D13398927 |
2XL |
969.00 €
80 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11713073
|
DuPont™
D13398927 |
2XL |
13.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12332259
|
DuPont™
D13398927 |
2XL |
256.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12342259
|
DuPont™
D13495744 |
3XL |
254.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14851731
|
DuPont™
D13495744 |
3XL | N/A | N/A | N/A | |||||
12623700
|
DuPont™
D13495744 |
3XL |
995.00 €
80 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Overall mit Haube, integrierten Socken und zusätzlichen knielangen Stulpen.
- Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL.
- Robust und dennoch leicht (< 250 g pro Kleidungsstück).
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske.
- Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
- Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel.
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Ja | |
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung | |
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
80/Packung |
HDPE | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Selbstklebende Kinnklappe | |
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, für medizinische Anwendungen und bei biologischer Gefährdung |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.