Learn More
Fisherbrand™ SPP Einweg-Schuhüberzieher (Universalgröße)
Click to view available options
SPP Einweg-Schuhüberzieher; Zertifizierungen/Konformität:PSA Kategorie I; Material:SPP-Gewebe; Sterilität:Nicht steril; Sohlenausführung:Rutschfest; Farbe:Blau und Weiß; Größe:Universal
Beschreibung
Hochwertige Allzweck-Schuhüberzieher, elastisch und somit für die meisten Schuh- und Fußgrößen geeignet. Ideal für Labore zum Schutz von Böden und Schuhen und zur Förderung der allgemeinen Hygiene.
- SPP-Faser
- Weit gedehnt:44 cm (A)
- Absatzhöhe:16 cm (B)
- Gewicht:38 gsm
- Blau und Weiß
- PSA-Kategorie I
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universell |
Material | SPP-Faser |
Farbe | Blau und weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Sohlenart | Rutschfest |
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie I |
Verpackungsmenge | 100 Überschuhe/Beutel, 3 Beutel/Karton |
Länge (metrisch) | 44 cm |
Höhe (metrisch) | 16 cm (Absatzhöhe) |